beta-Alanine Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3112-1G
A3112-5G
TCIAA3112-1GEA
70
EUR
TCIAA3112-1G
TCIAA3112-5G
beta-Alanine Hydroiodide, low water content ≥98.0% (by total nitrogen and titration analysis)
beta-Alanine Hydroiodide
Formula:
C₃H₇NO₂·HI Pto. de fusión: 199°C |
Núm. CAS:
2096495-59-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Water | max. 100 ppm |