(-)-Arctigenin ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A3117-10MG A3117-50MG
TCIAA3117-10MGEA 60 EUR
TCIAA3117-10MG TCIAA3117-50MG
(-)-Arctigenin ≥95.0% (por GC)
(-)-Arctigenin
Formula: C₂₁H₂₄O₆
Número MDL: MFCD00870597
Núm. CAS: 7770-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ca6bf8f0a5356f74037dc5651066426eeb4c7fb&vid=3ca6bf8f0a5356f74037dc5651066426eeb4c7fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -44.0 deg (C=1, methanol)
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C