(-)-Arctiin ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-3-[[4-(beta-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]dihydro-2(3H)-furanone, (3R,4R)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-3-[[4-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]dihydro-2(3H)-furanone, (3R,4R)-4-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3-(3-methoxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)benzyl)dihydrofuran-2(3H)-one, Arctiin, Arctigenin-4-glucoside
Formula:
C₂₇H₃₄O₁₁ MW: 534,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00870630 Núm. CAS: 20362-31-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -50.0 to -55.0 deg (C=2, MEOH) |