Alfacalcidol ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (1R,3S,Z)-5-((E)-2-((1R,3aS,7aR)-7a-Methyl-1-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexahydro-1H-inden-4(2H)-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexane-1,3-diol, 1alpha-Hydroxyvitamin D3, 1alpha-Hydroxycholecalciferol
A3125-10MG A3125-50MG
TCIAA3125-10MGEA 99 EUR
TCIAA3125-10MG TCIAA3125-50MG
Alfacalcidol ≥95.0% (by HPLC)
Alfacalcidol
Formula: C₂₇H₄₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00868328
Núm. CAS: 41294-56-8
EINECS: 255-297-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,04819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a63f27b7cb2d4a49a53bd3db3867533ddee8500a&vid=a63f27b7cb2d4a49a53bd3db3867533ddee8500a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +34.0 to +38.0 deg (C=0.3, CHCL3)