Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A3127-200MG A3127-1G
TCIAA3127-200MGEA 127 EUR
TCIAA3127-200MG TCIAA3127-1G
Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate) ≥98.0% (por GC)
Anthracene-2,6-diyl bis(trifluoromethanesulphonate)
Formula: C₁₆H₈F₆O₆S₂
Núm. CAS: 594838-61-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22525ab1cb90b38217a64ecff94c2127d5305234&vid=22525ab1cb90b38217a64ecff94c2127d5305234&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C