[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]hexane-1,6-diamine, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]hexamethylenediamine
A3128-5ML A3128-25ML
TCIAA3128-5MLEA 138 EUR
TCIAA3128-5ML TCIAA3128-25ML
[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
[3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane
Formula: C₁₂H₃₀N₂O₃Si
MW: 278,47 g/mol
Número MDL: MFCD00054943
Núm. CAS: 51895-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0251fce4fcef630344e8c08df6b00f9de1a0b54d&vid=0251fce4fcef630344e8c08df6b00f9de1a0b54d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %