cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3129-50MG
A3129-200MG
TCIAA3129-50MGEA
35
EUR
TCIAA3129-50MG
TCIAA3129-200MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Formula:
C₁₀H₁₆N₄O₄ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115791 Núm. CAS: 132622-65-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -23.0 to -27.0 deg (C=1, Methanol) |