Azido-PEG2-Amine.Tos-OH ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Amino-PEG2-Azide.Tos-OH, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine p-Toluenesulphonate, 8-Azido-3,6-dioxaoctan-1-amine p-Toluenesulphonate
A3130-250MG A3130-1G
TCIAA3130-250MGEA 66 EUR
TCIAA3130-250MG TCIAA3130-1G
Azido-PEG2-Amine.Tos-OH ≥95.0% (by HPLC)
Azido-PEG2-Amine.Tos-OH
Formula: C₆H₁₄N₄O₂·C₇H₈O₃S
MW: 346,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 2173092-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a671f276e906085f06b3369dddce56fb2305239&vid=5a671f276e906085f06b3369dddce56fb2305239&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.30 to 17.00 %