Triapine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
A3132-25MG A3132-100MG
TCIAA3132-25MGEA 131 EUR
TCIAA3132-25MG TCIAA3132-100MG
Triapine ≥98.0% (by HPLC)
Triapine
Formula: C₇H₉N₅S
Pto. de fusión: 234°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00924747
Núm. CAS: 143621-35-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87d9f09fe0ba29decf429c790fefbbc513862488&vid=87d9f09fe0ba29decf429c790fefbbc513862488&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 34.00 to 37.50 %