3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3134-1G
A3134-5G
TCIAA3134-1GEA
81
EUR
TCIAA3134-1G
TCIAA3134-5G
3-(Acetylthio)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Acetylthio)propionic acid
Formula:
C₅H₈O₃S Pto. Ebullición: 128°C |
Número MDL:
MFCD06208418 Núm. CAS: 41345-70-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |