Aprepitant ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3135-100MG
A3135-500MG
TCIAA3135-100MGEA
75
EUR
TCIAA3135-100MG
TCIAA3135-500MG
Aprepitant ≥98.0% (by HPLC)
Aprepitant
Formula:
C₂₃H₂₁F₇N₄O₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08277635 Núm. CAS: 170729-80-3 Índice Merck: 14,00753 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 250.0 to 255.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +67.0 to +71.0 deg (C=1,MeOH) |