Arprinocid ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A3146-250MG A3146-50MG
TCIAA3146-250MGEA 149 EUR
TCIAA3146-250MG TCIAA3146-50MG
Arprinocid ≥95.0% (by HPLC)
Arprinocid
Formula: C₁₂H₉ClFN₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00867210
Núm. CAS: 55779-18-5
EINECS: 259-817-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 24.00 to 26.50 %
Melting point 242.0 to 247.0 deg-C