AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A3151-10MG A3151-50MG
TCIAA3151-10MGEA 155 EUR
TCIAA3151-10MG TCIAA3151-50MG
AM-251 ≥97.0% (by HPLC)
AM-251
Formula: C₂₂H₂₁Cl₂IN₄O
Pto. de fusión: 196°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01861181
Núm. CAS: 183232-66-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&vid=77d598645eee8f00240217d760a65662d5528b24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.60 to 10.60 %