10-Acetylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-(10H-Phenothiazin-10-yl)ethanone, 10-Acetyl-10H-phenothiazine
A3154-1G A3154-5G
TCIAA3154-1GEA 85 EUR
TCIAA3154-1G TCIAA3154-5G
10-Acetylphenothiazine ≥98.0% (por GC)
10-Acetylphenothiazine
Formula: C₁₄H₁₁NOS
MW: 241,31 g/mol
Número MDL: MFCD00022264
Núm. CAS: 1628-29-1
EINECS: 216-621-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C