Biotin-C5-Amine ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-(Biotinamido)pentylamine, N-(5-Aminopentyl)biotinamide, N-(5-Aminopentyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
A3155-100MG A3155-25MG
TCIAA3155-100MGEA 339 EUR
TCIAA3155-100MG TCIAA3155-25MG
Biotin-C5-Amine ≥95.0% (by HPLC)
Biotin-C5-Amine
Formula: C₁₅H₂₈N₄O₂S
MW: 328,48 g/mol
Pto. de fusión: 122°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00216002
Núm. CAS: 115416-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 95.0 area%
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +44.0 deg (C=0.03, MeOH)