2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-Aminophenyl)(4-bromophenyl)methanone, 2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone, 2-Amino-4′-bromobenzophenone
A3162-1G
A3162-5G
TCIAA3162-1GEA
33
EUR
TCIAA3162-1G
TCIAA3162-5G
2-Amino-4'-bromobenzophenone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Amino-4'-bromobenzophenone
Formula:
C₁₃H₁₀BrNO MW: 276,1300 g/mol |
Número MDL:
MFCD02181034 Núm. CAS: 1140-17-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |