(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (2-Acetoxyethoxy)methyl acetate, Acetic acid (2-Acetoxyethoxy)methyl ester, 2-Acetoxyethyl acetoxymethyl ether
A3163-1G A3163-5G
TCIAA3163-1GEA 25 EUR
TCIAA3163-1G TCIAA3163-5G
(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate ≥96.0% (por GC)
(2-Acetoxyethoxy)methyl Acetate
Formula: C₇H₁₂O₅
MW: 176.17 g/mol
Pto. Ebullición: 116°C
Número MDL: MFCD09031327
Núm. CAS: 59278-00-1
EINECS: 261-686-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Acid Value max. 3.0