Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A3164-25G A3164-5G
TCIAA3164-25GEA 282 EUR
TCIAA3164-25G TCIAA3164-5G
Ácido 4-amino-2-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Número MDL: MFCD01569397
Núm. CAS: 446-31-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %