Alagebrium chloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,5-Dimethyl-3-(2-oxo-2-phenylethyl)thiazolium chloride
A3166-200MG A3166-1G
TCIAA3166-200MGEA 38 EUR
TCIAA3166-200MG TCIAA3166-1G
Alagebrium chloride ≥98.0% (by HPLC)
Alagebrium chloride
Formula: C₁₃H₁₄ClNOS
MW: 267.77 g/mol
Número MDL: MFCD09027398
Núm. CAS: 341028-37-3
Índice Merck: 14,00203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b15a3593d2ba22a6c1498a19fc4cddf291b269a1&vid=b15a3593d2ba22a6c1498a19fc4cddf291b269a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %