ABT751 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(2-((4-Hydroxyphenyl)amino)pyridin-3-yl)-4-methoxybenzenesulphonamide, N-[2-[(4-Hydroxyphenyl)amino]-3-pyridinyl]-4-methoxybenzenesulphonamide, N-(2-((4-Hydroxyphenyl)amino)-3-pyridinyl)-4-methoxybenzenesulphonamide, ABT-751, N-[2-[(4-Hydroxyphenyl)amino]pyridin-3-yl]-4-methoxybenzenesulphonamide
A3169-10MG A3169-50MG
TCIAA3169-10MGEA 89 EUR
TCIAA3169-10MG TCIAA3169-50MG
ABT751 ≥98.0% (by HPLC)
ABT751
Formula: C₁₈H₁₇N₃O₄S
MW: 371,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00910291
Núm. CAS: 141430-65-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.90 %