1-Alilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A3172-25G A3172-5G
TCIAA3172-25GEA 234 EUR
TCIAA3172-25G TCIAA3172-5G
1-Alilpiperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Alilpiperazina
Formula: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00167970
Núm. CAS: 13961-36-9
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %