2-Amino-5-chlorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3177-5G
A3177-1G
TCIAA3177-5GEA
125
EUR
TCIAA3177-5G
TCIAA3177-1G
2-Amino-5-chlorobenzothiazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Amino-5-chlorobenzothiazole
Formula:
C₇H₅ClN₂S |
Número MDL:
MFCD00205355 Núm. CAS: 20358-00-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 199.0 to 203.0 deg-C |