5-Amino-3,4-dimetilisoxazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3179-5G
A3179-25G
TCIAA3179-5GEA
117
EUR
TCIAA3179-5G
TCIAA3179-25G
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol
Formula:
C₅H₈N₂O |
Número MDL:
MFCD00046081 Núm. CAS: 19947-75-2 EINECS: 243-437-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |