3-Amino-4-methylphenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Amino-p-cresol, 5-Hydroxy-2-methylaniline
A3180-1G A3180-5G
TCIAA3180-1GEA 34 EUR
TCIAA3180-1G TCIAA3180-5G
3-Amino-4-methylphenol ≥98.0% (por GC)
3-Amino-4-methylphenol
Formula: C₇H₉NO
Número MDL: MFCD00075083
Núm. CAS: 2836-00-2
EINECS: 220-622-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=437ce6bb979904ce1570eb799766bdeab9616f96&vid=437ce6bb979904ce1570eb799766bdeab9616f96&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C