Sakakin
Proveedor: TCI
Sinónimos: (3R,4S,5S,6R)-2-(3-Hydroxy-5-methylphenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 3-Hydroxy-5-methylphenyl beta-D-Glucopyranoside, Orcinol glucoside
A3183-10MG A3183-50MG
TCIAA3183-10MGEA 44 EUR
TCIAA3183-10MG TCIAA3183-50MG
Sakakin
Sakakin
Formula: C₁₃H₁₈O₇
MW: 286,28 g/mol
Pto. de fusión: 132°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06794970
Núm. CAS: 21082-33-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%