Allyl (3-Methylbutoxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (3-Methylbutoxy)acetic acid Allyl ester
A3185-5G A3185-25G
TCIAA3185-5GEA 124 EUR
TCIAA3185-5G TCIAA3185-25G
Allyl (3-Methylbutoxy)acetate ≥98.0% (por GC)
Allyl (3-Methylbutoxy)acetate
Formula: C₁₀H₁₈O₃
MW: 186,25 g/mol
Número MDL: MFCD03424212
Núm. CAS: 67634-00-8
EINECS: 266-803-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c7f8ef4df65ec2f6a7be7c84c93933370dc9dd2&vid=5c7f8ef4df65ec2f6a7be7c84c93933370dc9dd2&prid=web&clid=SAPDAM