Acenocoumarol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-2H-chromen-2-one
A3186-1G A3186-250MG A3186-50MG
TCIAA3186-1GEA 680 EUR
TCIAA3186-1G TCIAA3186-250MG TCIAA3186-50MG
Acenocoumarol ≥98.0% (by HPLC)
Acenocoumarol
Formula: C₁₉H₁₅NO₆
MW: 353,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00137816
Núm. CAS: 152-72-7
EINECS: 205-807-3
Índice Merck: 14,00029
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 3.50 to 4.50 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C