Salmeterol xinafoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
A3190-1G
A3190-250MG
TCIAA3190-1GEA
647
EUR
TCIAA3190-1G
TCIAA3190-250MG
Salmeterol xinafoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Salmeterol xinafoate
Formula:
C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃ MW: 603,76 g/mol |
Número MDL:
MFCD00897708 Núm. CAS: 94749-08-3 Índice Merck: 14,08337 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 % (total of Ion-Pair) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)