AGK2 ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A3193-5MG A3193-25MG A3193-100MG
TCIAA3193-5MGEA 63 EUR
TCIAA3193-5MG TCIAA3193-25MG TCIAA3193-100MG
AGK2 ≥97.0% (by HPLC)
AGK2
Formula: C₂₃H₁₃Cl₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01909444
Núm. CAS: 304896-28-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.40 to 10.20 %