Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Ac-β-Ala-OH, 3-Acetamidopropanoic acid, N-Acetyl-beta-alanine, N-Acetyl-b-alanine
A3205-5G
A3205-25G
TCIAA3205-5GEA
42
EUR
TCIAA3205-5G
TCIAA3205-25G
Ac-β-Ala-OH ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ac-β-Ala-OH
Formula:
C₅H₉NO₃ MW: 131.1 g/mol |
Número MDL:
MFCD00037296 Núm. CAS: 3025-95-4 EINECS: 221-185-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |