21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-yl Acetate
A3212-1G A3212-5G
TCIAA3212-1GEA 52 EUR
TCIAA3212-1G TCIAA3212-5G
21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione ≥97.0% (by HPLC)
21-(Acetyloxy)-17-hydroxypregn-4-ene-3,20-dione
Formula: C₂₃H₃₂O₅
MW: 388.50 g/mol
Número MDL: MFCD00051137
Núm. CAS: 640-87-9
EINECS: 211-369-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +123 to +136 deg (C=0.2, Acetone)