2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A3214-1G A3214-5G
TCIAA3214-1GEA 43 EUR
TCIAA3214-1G TCIAA3214-5G
2-Acetyl-6-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Acetyl-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD06658292
Núm. CAS: 6940-57-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %