Acridine-3,6-diamine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6-Diaminoacridine, Proflavine, 3,6-Acridinediamine
A3219-1G A3219-5G
TCIAA3219-1GEA 71 EUR
TCIAA3219-1G TCIAA3219-5G
Acridine-3,6-diamine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Acridine-3,6-diamine
Formula: C₁₃H₁₁N₃
MW: 209,25 g/mol
Número MDL: MFCD00005030
Núm. CAS: 92-62-6
EINECS: 202-172-4
Índice Merck: 14,07771
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %