Alcohol 3-amino-α-metilbencilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Alcohol m-amino-α-metilbencilico, 1-(3-Aminofenil)etanol
A3221-1G A3221-5G
TCIAA3221-1GEA 32 EUR
TCIAA3221-1G TCIAA3221-5G
Alcohol 3-amino-α-metilbencilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol 3-amino-α-metilbencilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 169°C
Número MDL: MFCD00007798
Núm. CAS: 2454-37-7
EINECS: 219-525-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C