Alizarina complexona ≥70% (by HPLC)
Proveedor: TCI
A3227-1G
A3227-5G
TCIAA3227-1GEA
51
EUR
TCIAA3227-1G
TCIAA3227-5G
Alizarina complexona ≥70% (by HPLC)
Alizarina complexona
Formula:
C₁₉H₁₅NO₈ Pto. de fusión: 180°C |
Número MDL:
MFCD00001202 Núm. CAS: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 70.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 80.0 % (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 10.0 % |
Sensitiveness | Colorimetric Test : Turn Blue purple with Fluoride ion |