Adamantano ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3233-5G
A3233-25G
TCIAA3233-5GEA
53
EUR
TCIAA3233-5G
TCIAA3233-25G
Adamantano ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
Adamantane
Formula:
C₁₀H₁₆ MW: 136,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00074719 Núm. CAS: 281-23-2 EINECS: 206-001-4 Índice Merck: 14,00149 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.5 % |