4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (por GC) free radical, purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Amino-1-oxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
A3235-200MG A3235-1G
TCIAA3235-200MGEA 33 EUR
TCIAA3235-200MG TCIAA3235-1G
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO) ≥98.0% (por GC) free radical, purified by sublimation
4-Amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinooxi (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
MW: 171.26 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006479
Núm. CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Average active Oxygen min. 98.0 %