3-Aminomethyltetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A3239-1G A3239-5G
TCIAA3239-1GEA 40 EUR
TCIAA3239-1G TCIAA3239-5G
3-Aminomethyltetrahydrofuran ≥97.0% (por GC)
3-Aminomethyltetrahydrofuran
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de inflamación: 58°C
Número MDL: MFCD08234925
Núm. CAS: 165253-31-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %