4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A3242-1G A3242-5G
TCIAA3242-1GEA 67 EUR
TCIAA3242-1G TCIAA3242-5G
4-(Allyloxy)benzophenone ≥97.0% (por GC)
4-(Allyloxy)benzophenone
Formula: C₁₆H₁₄O₂
Número MDL: MFCD07435384
Núm. CAS: 42403-77-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C