Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A3243-1G A3243-5G
TCIAA3243-1GEA 28 EUR
TCIAA3243-1G TCIAA3243-5G
Acrylic anhydride ≥95.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Acrylic anhydride
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048146
Núm. CAS: 2051-76-5
EINECS: 218-128-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %