2-Amino-4-phenylpyrimidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenylpyrimidin-2-amine
A3244-1G
A3244-5G
TCIAA3244-1GEA
46
EUR
TCIAA3244-1G
TCIAA3244-5G
2-Amino-4-phenylpyrimidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Amino-4-phenylpyrimidine
Formula:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,2 g/mol |
Número MDL:
MFCD00094706 Núm. CAS: 2305-87-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 162.0 to 166.0 deg-C |