2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A3249-1G
A3249-5G
TCIAA3249-1GEA
35
EUR
TCIAA3249-1G
TCIAA3249-5G
2-Aminopyridine-4-methanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminopyridine-4-methanol
Formula:
C₆H₈N₂O |
Número MDL:
MFCD03791261 Núm. CAS: 105250-17-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |