1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethanone
A3255-1G A3255-5G
TCIAA3255-1GEA 27 EUR
TCIAA3255-1G TCIAA3255-5G
1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone ≥98.0% (by HPLC)
1-[4-(4-Amino-3-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formula: C₁₃H₁₉N₃O₂
MW: 249,31 g/mol
Número MDL: MFCD19174778
Núm. CAS: 1021426-42-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C