Azetidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A3257-1G A3257-5G
TCIAA3257-1GEA 78 EUR
TCIAA3257-1G TCIAA3257-5G
Azetidina ≥98.0% (por GC)
Azetidina
Formula: C₃H₇N
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: -21°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005165
Núm. CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %