4-(Aminomethyl)cyclohexanamine cis- and trans-mixture ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Amino-4-(aminomethyl)cyclohexane
A3258-1G A3258-5G
TCIAA3258-1GEA 104 EUR
TCIAA3258-1G TCIAA3258-5G
4-(Aminomethyl)cyclohexanamine cis- and trans-mixture ≥96.0% (by GC, titration analysis)
4-(Aminomethyl)cyclohexanamine
Formula: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Número MDL: MFCD00049306
Núm. CAS: 13338-82-4
UN: 2735
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %