(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ac-Ala-OMe, N-Acetyl-L-alanine methyl ester
A3262-5G
A3262-25G
TCIAA3262-5GEA
26
EUR
TCIAA3262-5G
TCIAA3262-25G
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate ≥98.0% (por GC)
(S)-Methyl-2-acetamidopropanoate
Formula:
C₆H₁₁NO₃ MW: 145.158 g/mol Pto. Ebullición: 90°C |
Número MDL:
MFCD00038239 Núm. CAS: 3619-02-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -98.0 to -88.0 deg (C=1,H2O) |