2-Acetil-2-tiazolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
A3264-1G A3264-5G
TCIAA3264-1GEA 42 EUR
TCIAA3264-1G TCIAA3264-5G
2-Acetil-2-tiazolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Acetil-2-tiazolina
Formula: C₅H₇NOS
Pto. Ebullición: 94°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209496
Núm. CAS: 29926-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %