Adamantane-1,3-diamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Diaminoadamantane
A3265-1G A3265-5G
TCIAA3265-1GEA 128 EUR
TCIAA3265-1G TCIAA3265-5G
Adamantane-1,3-diamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Adamantane-1,3-diamine
Formula: C₁₀H₁₈N₂
MW: 166,27 g/mol
Número MDL: MFCD01831403
Núm. CAS: 10303-95-4
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %