3-Amino-2-chloro-6-methylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-4-methyl-3-hydroxyaniline, 5-Amino-6-chloro-o-cresol
A3266-5G A3266-25G
TCIAA3266-5GEA 32 EUR
TCIAA3266-5G TCIAA3266-25G
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-chloro-6-methylphenol
Formula: C₇H₈ClNO
MW: 157.60 g/mol
Número MDL: MFCD03094650
Núm. CAS: 84540-50-1
EINECS: 283-144-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C