3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-((3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio)propanoate, 3-[(3-Acryloylaminopropyl)dimethylammonio]propanoate
A3279-1G A3279-5G
TCIAA3279-1GEA 108 EUR
TCIAA3279-1G TCIAA3279-5G
3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate ≥95.0% (by HPLC)
3-[(3-Acrylamidopropyl)dimethylammonio]propanoate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228.29 g/mol
Pto. de fusión: 121°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32062851
Núm. CAS: 79704-35-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%